Documentos clave
SAB1407158
Sigma-Aldrich
Anti-ABLIM3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HMFN1661
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clon:
polyclonal
reactividad de especies:
human
citations:
técnicas:
western blot: 1 μg/mL
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~61.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ABLIM3(22885)
Descripción general
The LIM domain is a double zinc finger structure that promotes protein-protein interactions. LIM domain proteins, such as ABLIM3, play roles in embryonic development, cell lineage determination, and cancer (Krupp et al., 2006 [PubMed 16328021]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
ABLIM3 (AAH01665.1, 1 a.a. ~ 544 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNTSIPYQQNPYNPRGSSNVIQCYRCGDTCKGEVVRVHNNHFHIRCFTCQVCGCGLAQSGFFFKNQEYICTQDYQQLYGTRCDSCRDFITGEVISALGRTYHPKCFVCSLCRKPFPIGDKVTFSGKECVCQTCSQSMASSKPIKIRGPSHCAGCKEEIKHGQSLLALDKQWHVSCFKCQTCSVILTGEYISKDGVPYCESDYHAQFGIKCETCDRYISGRVLEAGGKHYHPTCARCVRCHQMFTEGEEMYLTGSEVWHPICKQAARAEKKLKHRRTSETSISPPGSSIGSPNRVICDIYENLDLRQRRASSPGYIDSPTYSRQGMSPTFSRSPHHYYRSGDLSTATKSKTSEDISQTSKYSPIYSPDPYYASESEYWTYHGSPKVPRARRFSSGGEEDDFDRSMHKLQSGIGRLILKEEMKARSSSYADPWTPPRSSTSSREALHTAGYEMSLNGSPRSHYLADSDPLISKSASLPAYRRNGLHRTPSADLFHYDSMNAVNWGMREYKIYPYELLLVTTRGRNRLPKDVDRTRLEGNFWKSGCL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)