Documentos clave
SAB1407058
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R13L antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
IASPP, NKIP1, RAI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~89.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
IASPP is one of the most evolutionarily conserved inhibitors of p53 (TP53; MIM 191170), whereas ASPP1 (MIM 606455) and ASPP2 (MIM 602143) are activators of p53.[supplied by OMIM
Inmunógeno
PPP1R13L (AAH64913.1, 1 a.a. ~ 828 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSEAFQSARDFLDMNFQSLAMKHMDLKQMELDTAAAKVDELTKQLESLWSDSPAPPGPQAGPPSRPPRYSSSSIPEPFGSRGSPRKAATDGADTPFGRSESAPTLHPYSPLSPKGRPSSPRTPLYLQPDAYGSLDRATSPRPRAFDGAGSSLGRAPSPRPGPGPLRQQGPPTPFDFLGRAGSPRGSPLAEGPQAFFSERGPSPRPPATAYDAPASAFGSSLLGSGGSAFAPPLRAQDDLTLRRRPPKAWNESDLDVAYEKKPSQTASYERLDVFARPASPSLQLLPWRESSLDGLGGTGKDNLTSATLPRNYKVSPLASDRRSDAGSYRRSLGSAGPSGTLPRSWQPVSRIPMPPSSPQPRGAPRQRPIPLSMIFKLQNAFWEHGASRAMLPGSPLFTRAPPPKLQPQPQPQPQPQSQPQPQLPPQPQTQPQTPTPAPQHPQQTWPPVNEGPPKPPTELEPEPEIEGLLTPVLEAGDVDEGPVARPLSPTRLQPALPPEAQSVPELEEVARVLAEIPRPLKRRGSMEQAPAVALPPTHKKQYQQIISRLFHRHGGPGPGGPEPELSPITEGSEARAGPPAPAPPAPIPPPAPSQSSPPEQPQSMEMRSVLRKAGSPRKARRARLNPLVLLLDAALTGELEVVQQAVKEMNDPSQPNEEGITALHNAICGANYSIVDFLITAGANVNSPDSHGWTPLHCAASCNDTVICMALVQHGAAIFATTLSDGATAFEKCDPYREGYADCATYLADVEQSMGLMNSGAVYALWDYSAEFGDELSFREGESVTVLRRDGPEETDWWWAALHGQEGYVPRNYFGLFPRVKPQRSKV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)