Documentos clave
SAB1406477
Sigma-Aldrich
Anti-SRPR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DP, MGC17355, MGC3650, MGC9571, SRP-alpha, Sralpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clon:
polyclonal
application:
WB
reactividad de especies:
human
técnicas:
western blot: 1 μg/mL
citations:
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~69.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SRPR(6734)
Inmunógeno
SRPR (NP_003130.2, 1 a.a. ~ 638 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLDFFTIFSKGGLVLWCFQGVSDSCTGPVNALIRSVLLQERGGNNSFTHEALTLKYKLDNQFELVFVVGFQKILTLTYVDKLIDDVHRLFRDKYRTEIQQQSALSLLNGTFDFQNDFLRLLREAEESSKIRAPTTMKKFEDSEKAKKPVRSMIETRGEKPKEKAKNSKKKGAKKEGSDGPLATSKPVPAEKSGLPVGPENGVELSKEELIRRKREEFIQKHGRGMEKSNKSTKSDAPKEKGKKAPRVWELGGCANKEVLDYSTPTTNGTPEAALSEDINLIRGTGSGGQLQDLDCSSSDDEGAAQNSTKPSATKGTLGGMFGMLKGLVGSKSLSREDMESVLDKMRDHLIAKNVAADIAVQLCESVANKLEGKVMGTFSTVTSTVKQALQESLVQILQPQRRVDMLRDIMDAQRRQRPYVVTFCGVNGVGKSTNLAKISFWLLENGFSVLIAACDTFRAGAVEQLRTHTRRLSALHPPEKHGGRTMVQLFEKGYGKDAAGIAMEAIAFARNQGFDVVLVDTAGRMQDNAPLMTALAKLITVNTPDLVLFVGEALVGNEAVDQLVKFNRALADHSMAQTPRLIDGIVLTKFDTIDDKVGAAISMTYITSKPIVFVGTGQTYCDLRSLNAKAVVAALMKA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)