Documentos clave
SAB1405358
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ39155 antibody produced in mouse
clone 1H3, ascites fluid
Sinónimos:
AGRINL, AGRNL, FLJ39155
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H3, monoclonal
mol peso
antigen ~35.79 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EGFLAM(133584)
Inmunógeno
FLJ39155 (NP_689616, 914 a.a. ~ 1001 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGRWHRVKAVRDGQSGKITVDDYGARTGKSPGMMRQLNINGALYVGGMKEIALHTNRQYMRGLVGCISHFTLSTDYHISLVEDAVDGK
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)