Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
SAB1405315
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZFYVE19 antibody produced in mouse
clone 3G4-2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ14840, MPFYVE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G4-2B11, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~69.67 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZFYVE19(84936)
Inmunógeno
ZFYVE19 (AAH15738.1, 1 a.a. ~ 396 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MESRCYGCAVKFTLFKKEYGCKNCGRAFCSGCLSFSAAVPRTGNTQQKVCKQCHEVLTRGSSANASKWSPPQNYKKRVAALEAKQKPSTSQSQGLTRQDQMIAERLARLRQENKPKLVPSQAEIEARLAALKDERQGSIPSTQEMEARLAALQGRVLPSQTPQPAHHTPDTRTQAQQTQDLLTQLAAEVAIDESWKGGGPAASLQNDLNQGGPGSTNSKRQANWSLEEEKSRLLAEAALELREENTRQERILALAKRLAMLRGQDPERVTLQDYRLPDSDDDEDEETAIQRVLQQLTEEAALDEASGFNIPAEQASRPWTQPRGAEPEAQDVDPRPEAEEEELPWCCICNEDATLRCAGCDGDLFCARCFREGHDAFELKEHQTSAYSPPRAGQEH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable