Key Documents
SAB1405204
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMK1D antibody produced in mouse
clone 4G12-1G4, ascites fluid
Sinónimos:
CKLiK, CaM-K1, CaMKID
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G12-1G4, monoclonal
mol peso
antigen ~68.46 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAMK1D(57118)
Descripción general
This gene encodes a member of the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase 1 subfamily of serine/threonine kinases. The encoded protein may be involved in the regulation of granulocyte function through the chemokine signal transduction pathway. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of this gene have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CAMK1D (AAH35745, 1 a.a. ~ 385 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MARENGESSSSWKKQAEDIKKIFEFKETLGTGAFSEVVLAEEKATGKLFAVKCIPKKALKGKESSIENEIAVLRKIKHENIVALEDIYESPNHLYLVMQLVSGGELFDRIVEKGFYTEKDASTLIRQVLDAVYYLHRMGIVHRDLKPENLLYYSQDEESKIMISDFGLSKMEGKGDVMSTACGTPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVIAYILLCGYPPFYDENDSKLFEQILKAEYEFDSPYWDDISDSAKDFIRNLMEKDPNKRYTCEQAARHPWIAGDTALNKNIHESVSAQIRKNFAKSKWRQAFNATAVVRHMRKLHLGSSLDSSNASVSSSLSLASQKDCLAPSTLCSFISSSSGVSGVGAERRPRPTTVTAVHSGSK
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable