SAB1404866
Monoclonal Anti-AHCYL1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DCAL, IRBIT, PRO0233, XPVKONA
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B3, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.22 kDa
reactividad de especies
human, rat
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AHCYL1(10768)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
MSMPDAMPLPGVGEELKQAKEIEDAEKYSFMATVTKAPKKQIQFADDMQEFTKFPTKTGRRSLSRSISQSSTDSYSSAASYTDSSDDEVSPREKQQTNSKG
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable