SAB1404611
Monoclonal Anti-TNKS antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PARP-5a, PARP5A, PARPL, TIN1, TINF1, TNKS1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.99 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNKS(8658)
Descripción general
The gene TNKS (tankyrase) is mapped to human chromosome 8p23.1. It belongs to the PARP (poly (ADP-ribose) polymerase) family of proteins and is responsible for addition of poly (ADP-ribose) (PAR) to substrate proteins. The TNKS protein contains ankyrin repeats and a sterile α-motif (SAM).
Inmunógeno
Sequence
TERKEGEVAGLDMNISQFLKSLGLEHLRDIFETEQITLDVLADMGHEELKEIGINAYGHRHKLIKGVERLLGGQQGTNPYLTFHCVNQGTILLDLAPEDKEYQSVEEE
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)