Documentos clave
SAB1404494
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TTK, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ESK, FLJ38280, MPS1, MPS1L1, PYT
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
clon:
4G9, monoclonal
reactividad de especies:
human
citations:
técnicas:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~45.36 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TTK(7272)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
TTK (AAH00633, 1 a.a. ~ 176 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MESEDLSGRELTIDSIMNKVRDIKNKFKNEDLTDELSLNKISADTTDNSGTVNQIMMMANNPEDWLSLLLKLEKNSVPLSDALLNKLIGRYSQAIEALPPDKYGQNESFARIQVRFAELKAIQEPDDARDYFQMARANCKKFAFVHISFAQFELSQGNVKKSKQLLQKAVERGAVP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)