Documentos clave
SAB1404285
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PYGM, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PYGM(5837)
Descripción general
This gene encodes a muscle enzyme involved in glycogenolysis. Highly similar enzymes encoded by different genes are found in liver and brain. Mutations in this gene are associated with McArdle disease (myophosphorylase deficiency), a glycogen storage disease of muscle. Alternative splicing results in multiple transcript variants
Inmunógeno
PYGM (NP_005600.1, 734 a.a. ~ 842 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DRIPELRQVIEQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEDYIKCQEKVSALYKNPREWTRMVIRNIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEPSRQRLPAPDEAI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)