SAB1404047
Monoclonal Anti-MAGEA11 antibody produced in mouse
clone 1C11, ascites fluid
Sinónimos:
MAGE-11, MAGE11, MAGEA-11, MGC10511
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C11, monoclonal
mol peso
antigen ~61.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAGEA11(4110)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MPLEQRSQHCKPEEGLQAQEEDLGLVGAQALQAEEQEAAFFSSTLNVGTLEELPAAESPSPPQSPQEESFSPTAMDAIFGSLSDEGSGSQEKEGPSTSPDLIDPESFSQDILHDKIIDLVHLLLRKYRVKGLITKAEMLGSVIKNYEDYFPEIFREASVCMQLLFGIDVKEVDPTSHSYVLVTSLNLSYDGIQCNEQSMPKSGLLIIVLGVIFMEGNCIPEEVMWEVLSIMGVYAGREHFLFGEPKRLLTQNWVQEKYLVYRQVPGTDPACYEFLWGPRAHAETSKMKVLEYIANANGRDPTSYPSLYEDALREEGEGV
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)