Documentos clave
SAB1403950
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSPA1L, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HSP70-1L, HSP70-HOM, HSP70T, hum70t
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.02 kDa
reactividad de especies
rat, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSPA1L(3305)
Descripción general
This gene encodes a 70kDa heat shock protein. In conjunction with other heat shock proteins, this protein stabilizes existing proteins against aggregation and mediates the folding of newly translated proteins in the cytosol and in organelles. The gene is located in the major histocompatibility complex class III region, in a cluster with two closely related genes which also encode isoforms of the 70kDa heat shock protein. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
HSPA1L (NP_005518, 561 a.a. ~ 641 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KGKISESDKNKILDKCNELLSWLEVNQLAEKDEFDHKRKELEQMCNPIITKLYQGGCTGPACGTGYVPGRPATGPTIEEVD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)