Documentos clave
SAB1403826
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOXC2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FKHL14, LD, MFH-1, MFH1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
clon:
4B3, monoclonal
reactividad de especies:
human
citations:
técnicas:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.02 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOXC2(2303)
Descripción general
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct DNA-binding forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in the development of mesenchymal tissues. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FOXC2 (NP_005242.1, 421 a.a. ~ 501 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AASWYLNHSGDLNHLPGHTFAAQQQTFPNVREMFNSHRLGIENSTLGESQVSGNASCQLPYRSTPPLYRHAAPYSYDCTKY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)