Documentos clave
SAB1403665
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CETN1 antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CEN1, CETN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clon:
4C12, monoclonal
application:
ELISA (i)
WB
reactividad de especies:
human
técnicas:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.69 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CETN1(1068)
Descripción general
The protein encoded by this gene plays important roles in the determination of centrosome position and segregation, and in the process of microtubule severing. This encoded protein is localized to the centrosome of interphase cells, and redistributes to the region of the spindle poles during mitosis, reflecting the dynamic behavior of the centrosome during the cell cycle. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CETN1 (AAH29515.1, 16 a.a. ~ 94 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KRKVAPKPELTEDQKQEVREAFDLFDVDGSGTIDAKELKVAMRALGFEPRKEEMKKMISEVDREGTGKISFNDFLAVMT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)