Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
SAB1403608
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BLVRA antibody produced in mouse
clone S2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BLVR, BVR, BVRA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~58.67 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BLVRA(644)
Categorías relacionadas
Descripción general
Biliverdin reductases, such as BLVRA (EC 1.3.1.24), catalyze the conversion of biliverdin to bilirubin in the presence of NADPH or NADH (Komuro et al., 1996 [PubMed 8950184]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
BLVRA (AAH08456, 1 a.a. ~ 296 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNAEPERKFGVVVVGVGRAGSVRMRDLRNPHPSSAFLNLIGFVSRRELGSIDGVQQISLEDALSSQEVEVAYICSESSSHEDYIRQFLNAGKHVLVEYPMTLSLAAAQELWELAEQKGKVLHEEHVELLMEEFAFLKKEVVGKDLLKGSLLFTAGPLEEERFGFPAFSGISRLTWLVSLFGELSLVSATLEERKEDQYMKMTVCLETEKKSPLSWIEEKGPGLKRNRYLSFHFKSGSLENVPNVGVNKNIFLKDQNIFVQKLLGQFSEKELAAEKKRILHCLGLAEEIQKYCCSRK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable