Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
SAB1403427
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARMC6 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC19595, R30923_1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~78.47 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARMC6(93436)
Descripción general
The function of this gene′s protein product has not been determined. A related protein in mouse suggests that this protein has a conserved function. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ARMC6 (AAH67125, 1 a.a. ~ 476 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVSKRIAQETFDAAVRENIEEFAMGPEEAVKEAVEQFESQGVDLSNIVKTAPKVSADGSQEPTHDILQMLSDLQESVASSRPQEVSAYLTRFCDQCKQDKACRFLAAQKGAYPIIFTAWKLATAGDQGLLLQSLNALSVLTDGQPDLLDAQGLQLLVATLTQNADEADLTCSGIRCVRHACLKHEQNRQDLVKAGVLPLLTGAITHHGHHTDVVREACWALRVMTFDDDIRVPFGHAHNHAKMIVQENKGLKVLIEATKAFLDNPGILSELCGTLSRLAIRNEFCQEVVDLGGLSILVSLLADCNDHQMRDQSGVQELVKQVLSTLRAIAGNDDVKDAIVRAGGTESIVAAMTQHLTSPQVCEQSCAALCFLALRKPDNSRIIVEGGGAVAALQAMKAHPQKAGVQKQACMLIRNLVAHGQAFSKPILDLGAEALIMQARSAHRDCEDVAKAALRDLGCHVELRELWTGQRGNLAP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable