Key Documents
SAB1403128
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARL6IP antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AIP1, ARL6IP, ARMER, KIAA0069
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F9, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~48.44 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARL6IP1(23204)
Inmunógeno
ARL6IP (AAH10281, 1 a.a. ~ 203 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAEGDNRSTNLLAAETASLEEQLQGWGEVMLMADKVLRWERAWFPPAIMGVVSLVFLIIYYLDPSVLSGVSCFVMFLCLADYLVPILAPRIFGSNKWTTEQQQRFHEICSNLVKTRRRAVGWWKRLFTLKEEKPKMYFMTMIVSLAAVAWVGQQVHNLLLTYLIVTSLLLLPGLNQHGIILKYIGMAKREINKLLKQKEKKNE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable