SAB1402691
Monoclonal Anti-APOC2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC75082
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... APOC2(344)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
TQQPQQDEMPSPTLLTQVKESLSSYWESAKTAAQNLYEKTYLPAVDEKLRDLYSKSTAAMSTYTGIFTDQVLSVLKGEE
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable