Documentos
SAB1402680
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACAT1 antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ACAT, MAT, T2, THIL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~43.82 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACAT1(38)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a mitochondrially localized enzyme that catalyzes the reversible formation of acetoacetyl-CoA from two molecules of acetyl-CoA. Defects in this gene are associated with 3-ketothiolase deficiency, an inborn error of isoleucine catabolism characterized by urinary excretion of 2-methyl-3-hydroxybutyric acid, 2-methylacetoacetic acid, tiglylglycine, and butanone. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ACAT1 (AAH10942, 1 a.a. ~ 162 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAVLPALLRSGARSRSPLLRRLVQEIRYVERSYVSKPTLKEVVIVSATRTPIGSFLGSLSLLPATKLGSIAIQGAIEKAGIPKEEVKEAYMGNVLQGGEGQAPTRQAVLGAGLPISTPCTTINKVCASGMKAIMMASQSLMCGHQIKQETGSLAKICCHVRR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable