SAB1402490
Monoclonal Anti-ENDOGL1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ENDOGL1, ENDOGL2, ENGL, ENGL-B, ENGL-a, MGC125944, MGC125945
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EXOG(9941)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
LQDLEKLSGLVFFPHLDRTSDIRNICSVDTCKLLDFQEFTLYLSTRKIEGARSVLRLEKIMENLKNAEIEPDDYFMSRYEKKLEELKAKEQSGTQIRKPS
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)