SAB1402276
Monoclonal Anti-MSI1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.57 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
direct immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MSI1(4440)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
METDAPQPGL ASPDSPHDPC KMFIGGLSWQ TTQEGLREYF GQFGE VKECL VMRDPLTKRS RGFGFVTFMD QAGVDKVLAQ SRHELDS
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable