Documentos clave
SAB1401755
Sigma-Aldrich
Anti-DDX43 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp434H2114, HAGE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DDX43(55510)
Descripción general
The protein encoded by this gene is an ATP-dependent RNA helicase in the DEAD-box family and displays tumor-specific expression. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DDX43 (AAH66938.1, 1 a.a. ~ 648 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSHHGGAPKASTWVVASRRSSTVSRAPERRPAEELNRTGPEGYSVGRGGRWRGTSRPPEDVAAGHEELPLCFALKSHFVGAVIGRGGSKIKNIQSTTNTTIQIIQEQPESLVKIFGSKAMQTKAKAVIDNFVKKLEENYNSECGIDTAFQPSVGKDGSTDNNVVAGDRPLIDWDQIREEGLKWQKTKWADLPPIKKNFYKESTATSAMSKVEADSWRKENFNITWDDLKDGEKRPIPNPTCTFDDAFQCYPEVMENIKKAGFQKPTPIQSQAWPIVLQGIDLIGVAQTGTGKTLCYLMPGFIHLVLQPSLKGQRNRPGMLVLTPTRELALQVEGECCKYSYKGLRSVCVYGGGNRDEQIEELKKGVDIIIATPGRLNDLQMSNFVNLKNITYLVLDEADKMLDMGFEPQIMKILLDVRPDRQTVMTSATWPHSVHRLAQSYLKEPMIVYVGTLDLVAVSSVKQNIIVTTEEEKWSHMQTFLQSMSSTDKVIVFVSRKAVADHLSSDLILGNISVESLHGDREQRDREKALENFKTGKVRILIATDLASRGLDVHDVTHVYNFDFPRNIEEYVHRIGRTGRAGRTGVSITTLTRNDWRVASELINILERANQSIPEELVSMAERFKAHQQKREMERKMERPQGRPKKFH
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)