Documentos clave
SAB1401634
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DAPP1 antibody produced in mouse
clone 1E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BAM32, DKFZp667E0716
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (c)
WB
clon:
1E1, monoclonal
reactividad de especies:
human
citations:
técnicas:
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DAPP1(27071)
Inmunógeno
DAPP1 (AAH12924, 1 a.a. ~ 280 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGRAELLEGKMSTQDPSDLWSRSDGEAELLQDLGWYHGNLTRHAAEALLLSNGCDGSYLLRDSNETTGLYSLSVRAKDSVKHFHVEYTGYSFKFGFNEFSSLKDFVKHFANQPLIGSETGTLMVLKHPYPRKVEEPSIYESVRVHTAMQTGRTEDDLVPTAPSLGTKEGYLTKQGGLVKTWKTRWFTLHRNELKYFKDQMSPEPIRILDLTECSAVQFDYSQERVNCFCLVFPFRTFYLCAKTGVEADEWIKILRWKLSQIRKQLNQGEGTIRSRSFIFK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)