Documentos clave
SAB1401614
Sigma-Aldrich
Anti-MMACHC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp564I122, FLJ25671, RP11-291L19.3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clon:
polyclonal
reactividad de especies:
human
citations:
técnicas:
western blot: 1 μg/mL
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MMACHC(25974)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
MMACHC (AAH06122.3, 1 a.a. ~ 225 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFDRALKPFLQSCHLRMLTDPVDQCVAYHLGRVRESLPELQIEIIADYEVHPNRRPKILAQTAAHVAGAAYYYQRQDVEADPWGNQRISGVCIHPRFGGWFAIRGVVLLPGIEVPDLPPRKPHDCVPTRADRIALLEGFNFHWRDWTYRDAVTPQERYSEEQKAYFSTPPAQRLALLGLAQPSEKPSSPSPDLPFTTPAPKKPGNPSRARSWLSPRVSPPASPGP
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)