Documentos clave
SAB1401553
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC27A3 antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ACSVL3, FATP3, MGC4365, VLCS-3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC27A3(11000)
Inmunógeno
SLC27A3 (NP_077306, 635 a.a. ~ 730 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GMAALVLRPPHALDLMQLYTHVSENLPPYARPRFLRLQESLATTETFKQQKVRMANEGFDPSTLSDPLYVLDQAVGAYLPLTTARYSALLAGNLRI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)