Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB1401524
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGRMC2 antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DG6, PMBP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (c)
WB
clon:
2A3, monoclonal
reactividad de especies:
human, rat, mouse
citations:
técnicas:
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PGRMC2(10424)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
PGRMC2 (NP_006311, 124 a.a. ~ 223 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NGKVFDVTKGSKFYGPAGPYGIFAGRDASRGLATFCLDKDALRDEYDDLSDLNAVQMESVREWEMQFKEKYDYVGRLLKPGEEPSEYTDEEDTKDHNKQD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)