Documentos clave
SAB1400444
Sigma-Aldrich
Anti-DIP2A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-C21orf106, Anti-DIP2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clon:
polyclonal
reactividad de especies:
human
citations:
técnicas:
western blot: 1 μg/mL
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DIP2A(23181)
Descripción general
The protein encoded by this gene may be involved in axon patterning in the central nervous system. This gene is not highly expressed. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DIP2A (NP_996772.1, 1 a.a. ~ 889 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADRGCPLEAAPLPAEVRESLAELELELSEGDITQKGYEKKRAKLLARYIPLIQGIDPSLQAENRIPGPSQTTAAAPKQQKSRPTASRDERFRSDVHTEAVQAALAKYKERKMPMPSKRRSVLVHSSVETYTPPDTSSASEDEGSLRRPGRLTSTPLQSHSSVEPWLDRVIQGSSTSSSASSTSSHPGGRPTTAPSAAATPGAAATTALAGLEAHTHIDLHSAPPDVTTGLVEHSYFERPQVASVRSVPRGCSGSMLETADGVPVNSRVSSKIQQLLNTLKRPKRPPLKEFFVDDFEELLEVQQPDPNQPKPEGSETSVLRGEPLTAGVPRPPSLLATLQRWGTTQPKSPCLTALDTTGKAVYTLTYGKLWSRSLKLAYTLLNKLTSKNEPLLKPGDRVALVFPNSDPVMFMVAFYGCLLAELVPVPIEVPLTRKDAGSQQVGFLLGSCGVFLALTTDACQKGLPKAQTGEVAAFKGWPPLSWLVIDGKHLAKPPKDWHPLAQDTGTGTAYIEYKTSKEGSTVGVTVSHASLLAQCRALTQACGYSEAETLTNVLDFKRDAGLWHGVLTSVMNRMHVVSVPYALMKANPLSWIQKVCFYKARAALVKSRDMHWSLLAQRGQRDVSLSSLRMLIVADGANPWSISSCDAFLNVFQSRGLRPEVICPCASSPEALTVAIRRPPDLGGPPPRKAVLSMNGLSYGVIRVDTEEKLSVLTVQDVGQVMPGANVCVVKLEGTPYLCKTDEVGEICVSSSATGTAYYGLLGITKNVFEAVPVTTGGAPIFDRPFTRTGLLGFIGPDNLVFIVGKLDGLMVTGVRRHNADDVVATALAVEPMKFVYRGRIAVFSVTVLHDDRIVLVAEQRPDASEEDSFQWMSRVLQVGAPARPMVR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)