Documentos clave
SAB1400253
Sigma-Aldrich
Anti-ACSM3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SA, Anti-SAH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clon:
polyclonal
reactividad de especies:
human
citations:
1
técnicas:
western blot: 1 μg/mL
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACSM3(6296)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
ACSM3 (NP_005613.2, 1 a.a. ~ 586 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLARVTRKMLRHAKCFQRLAIFGSVRALHKDNRTATPQNFSNYESMKQDFKLGIPEYFNFAKDVLDQWTDKEKAGKKPSNPAFWWINRNGEEMRWSFEELGSLSRKFANILSEACSLQRGDRVILILPRVPEWWLANVACLRTGTVLIPGTTQLTQKDILYRLQSSKANCIITNDVLAPAVDAVASKCENLHSKLIVSENSREGWGNLKELMKHASDSHTCVKTKHNEIMAIFFTSGTSGYPKMTAHTHSSFGLGLSVNGRFWLDLTPSDVMWNTSDTGWAKSAWSSVFSPWIQGACVFTHHLPRFEPTSILQTLSKYPITVFCSAPTVYRMLVQNDITSYKFKSLKHCVSAGEPITPDVTEKWRNKTGLDIYEGYGQTETVLICGNFKGMKIKPGSMGKPSPAFDVKIVDVNGNVLPPGQEGDIGIQVLPNRPFGLFTHYVDNPSKTASTLRGNFYITGDRGYMDKDGYFWFVARADDVILSSGYRIGPFEVENALNEHPSVAESAVVSSPDPIRGEVVKAFVVLNPDYKSHDQEQLIKEIQEHVKKTTAPYKYPRKVEFIQELPKTISGKTKRNELRKKEWKTI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Ashish Lal et al.
PLoS genetics, 7(11), e1002363-e1002363 (2011-11-22)
A simple biochemical method to isolate mRNAs pulled down with a transfected, biotinylated microRNA was used to identify direct target genes of miR-34a, a tumor suppressor gene. The method reidentified most of the known miR-34a regulated genes expressed in K562