SAB1306034
ANTI-AMPK ALPHA2(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
5′-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-2, AMPK, AMPK2, Acetyl-CoA carboxylase kinase, PRKAA2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
62320 Da
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PRKAA2(5563)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable