SAB1305487
MONOCLONAL ANTI-CD138 antibody produced in mouse
clone 480CT5.4.3, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CD_antigen=CD138, Flags: Precursor, SDC, SDC1, Syndecan-1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
crude ascites
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
480CT5.4.3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
32462 Da
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:1000-1:8000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SDC1(6382)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)