SAB1303872
ANTI-PLCL1 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Inactive phospholipase C-like protein 1, PLC-L1, PLCL1, PRIP, Phospholipase C-deleted in lung carcinoma, Phospholipase C-related but catalytically inactive protein
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
113012 Da (2 Da Isoform)
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLCL1(5334)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable