Documentos clave
SAB1300142
Sigma-Aldrich
Anti-SMYD2 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HSKM-B, Anti-SET and MYND domain-containing protein 2, Anti-SMYD2, Lysine N-methyltransferase 3C
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
clon:
polyclonal
reactividad de especies:
human
citations:
técnicas:
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMYD2(56950)
Descripción general
SET domain-containing proteins, such as SMYD2, catalyze lysine methylation (Brown et al., 2006 [PubMed 16805913]).[supplied by OMIM].
Inmunógeno
SMYD2 (NP_064582, 125-162)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide at the N-term of human SYMD2.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)