S9075
Anti-Synemin (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DMN, Anti-Desmuslin, Anti-SYN, Anti-SYNM
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~170 kDa
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunohistochemistry: 1:150-1:300 using human skeletal muscle
western blot: 1:500-1:1000 using rat skeletal muscle extract (S1 fraction)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SYNM(23336)
mouse ... Synm(233335)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)