RAB1727
Human SULT1B1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SULT1B1(27284)
Aplicación
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)