RAB0338
Mouse Growth Arrest Specific 6 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Sinónimos:
Gas6
About This Item
reactividad de especies
mouse
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 20.48-5000 pg/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Lgals7(16858)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Otras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
- RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials