RAB0018
Apelin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinónimos:
Apelin
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
rat, mouse, human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5.84 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... APLN(8862)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apelin EIA kit has been used to determine the concentration of apelin in pre-adipocyte growth medium.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)