R313-500
Rat Cardiomyocyte Growth Medium (500 ml)
formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
All-in-one ready-to-use media
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable