R116-GS
Rat Fibroblast Growth Supplement (50 ml)
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
1 yr
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)