Merck
PZ0305
Sigma-Aldrich
WAY-208466 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[(3-Fluorophenyl)sulfonyl]-N,N-dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-ethanamine hydrochloride (1:2), WAY 208466 dihydrochloride, WAY208466 dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18FN3O2S · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
420.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CN(C)CCN1C=C(S(C2=CC=CC(F)=C2)(=O)=O)C3=CC=CN=C31
InChI
1S/C17H18FN3O2S/c1-20(2)9-10-21-12-16(15-7-4-8-19-17(15)21)24(22,23)14-6-3-5-13(18)11-14/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
Clave InChI
SFSFIDVAEMDPIP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
WAY-208466 is a high affinity (Ki = 4.8 nM) 5-HT6 receptor agonist. In HeLa cells expressing cloned human 5-HT6, the compound induced cAMP production (EC50 = 7.3 nM; Emax = 100%). WAY-208466 increases cortical GABA levels and exhibits anxiolytic activity in rat studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)