PLA0023
Rabbit anti-H2AX Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
H2A histone family, H2A.X, H2A/X, H2AX, H2AX histone, histone H2A.x, member X
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de acceso
P16104
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rabbit ... H2AX(3014)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)