P7373
PAK7 Active human
≥75% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
PAK5, p21 activated kinase-7
About This Item
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Ensayo
≥75% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
10 units/mg protein (Bradford)
mol peso
protein apparent mol wt ~116 kDa by SDS-PAGE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PAK7(57144)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)