P2635
Palmitoleoyl chloride
≥98%, liquid
Sinónimos:
cis-9-Hexadecenoyl chloride
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
Clave InChI
VZQFJZYVQNXVRY-FPLPWBNLSA-N
Envase
Sealed ampule.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)