OH30524611
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR4202M, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30524611
intervalo de medición de la capacidad de pesada
4200 g, resolution: 0.01 g
plato de pesaje diám.
18 cm