OH30428199
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX221, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 g
Sinónimos:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30428199
intervalo de medición de la capacidad de pesada
220 g, resolution: 0.1 g
Plato de pesaje: An × L
14.2 cm × 12.8 cm
alimentación a batería
alkaline, 1000 hr life
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)