OH30122657
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX124/E, weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30122657
intervalo de medición de la capacidad de pesada
120 g, resolution: 0.1 mg
plato de pesaje diám.
9 cm
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)