Merck
N3040
Sigma-Aldrich
Necrostatin-7
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
5-[[3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylene]-2-imino-3-(2-thiazolyl)-4-thiazolidinone, Nec-7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10FN5OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
yellow to tan
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL (with warming)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2n[nH]cc2C=C3SC(=N)N(C3=O)c4nccs4
InChI
1S/C16H10FN5OS2/c17-11-3-1-9(2-4-11)13-10(8-20-21-13)7-12-14(23)22(15(18)25-12)16-19-5-6-24-16/h1-8,18H,(H,20,21)
Clave InChI
SMJGLNVGTJLIRV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Necrostatin-7 (Nec-7) is a potent inhibitor of necroptosis, a regulated caspase-independent necrotic cell death pathway, distinct from apoptosis. Nec-7 has a different profile from the other necrostatins as it does not inhibit RIP1 kinase, suggesting the possibility that it may target an additional as yet unknown regulatory molecule in the pathway.
Necrostatin-7 is a potent inhibitor of necroptosis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)