MTCP8050
MTC™ Bio Reservoir
capacity 50 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Sinónimos:
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100 ea (bulk bag)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P8050
capacidad
50 mL
Descripción general
Reservoir, 50ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
Características y beneficios
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)