Documentos clave
MTCP412201
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, extended tip, non-sterile, pack of 500 ea (bulk bag)
Sinónimos:
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiales
low-density polyethylene
esterilidad
non-sterile
Características
graduation: no
envase
pack of 500 ea (bulk bag)
fabricante / nombre comercial
MTC Bio P4122-01
Longitud
144 mm
tamaño
5 mL
Descripción general
Transfer pipette, 5ml, extended tip, non-sterile, bulk pack, 500/pk
Características y beneficios
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)