Documentos clave
MTCM5430
MTC Bio T-Shape Spreader
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Sinónimos:
cell spreader
About This Item
Código UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.17
esterilidad
sterile
envase
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
MTC Bio M5430
L × An
38 mm × 140 mm
Descripción general
Spreader, T-Shape, 34 x 140mm, individually wrapped, 500/cs
Características y beneficios
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)