MTCC2715
MTC™ Bio SpectraTube™ Centrifuge Tubes
capacity 15 mL, assorted colors, pack of 500 ea (10 x racks 50 ea, 5 colours per rack)
Sinónimos:
centrifuge tubes, conical tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
assorted colors
clear
conical bottom
polypropylene
screw cap
esterilidad
sterile
Características
graduation
envase
pack of 500 ea (10 x racks 50 ea, 5 colours per rack)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio C2715
Parámetros
12,000 × g speed
capacidad
15 mL
diám. × L
17 mm × 121 mm
idoneidad
suitable for (stem cell research)
Descripción general
Características y beneficios
- Color coded caps for easy sample identification
- 15mL rated to 12,000xg
- 50mL rated to 15,000xg
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Sterile (gamma) and individually packed
- Leak Proof
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)